주요 문서
ENAH961CEBE0
Enamine
5-(piperidin-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.69
MDL number:
Iupac Name
5-(piperidin-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)10-5-4-8(7-16-10)9-3-1-2-6-15-9;/h4-5,7,9,15H,1-3,6H2;1H
InChI key
BURDNFLZCPTEQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703466
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703466
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)