주요 문서
ENAH961CEB8E
Enamine
8-methyl-5-oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonan-7-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.65
MDL number:
Iupac Name
8-methyl-5-oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonan-7-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O2.ClH/c1-9-5-7(3-8-4-7)11-2-6(9)10;/h8H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
MEUPQLDXSBNXBG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27700962
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27700962
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)