주요 문서
ENAH961CEB1D
Enamine
2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.97
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Inchi Code
1S/C4H4BrF3O2/c5-2(3(9)10)1-4(6,7)8/h2H,1H2,(H,9,10)
InChI key
RUKHEOCYZLWSQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7303765
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)