주요 문서
ENAH961CEAF9
Enamine
2,4-dichloro-5-methoxybenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.11
MDL number:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO3S/c1-13-6-3-7(14(10,11)12)5(9)2-4(6)8/h2-3H,1H3,(H2,10,11,12)
InChI key
KUYMOOPZGNBTSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736648
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736648
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)