주요 문서
ENAH961CEA81
Enamine
ethyl 2-sulfanylpentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.25
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-mercaptopentanoate
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-3-5-6(10)7(8)9-4-2/h6,10H,3-5H2,1-2H3
InChI key
FUTTXUAGQMGQBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204329
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204329
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)