주요 문서
ENAH961CEA2C
Enamine
1-benzyl-5,6-dimethoxy-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.32
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-5,6-dimethoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C16H16N2O2/c1-19-15-8-13-10-17-18(14(13)9-16(15)20-2)11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
InChI key
SRVJNGSFCZTXHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145403
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145403
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)