주요 문서
ENAH961CE9F1
Enamine
5-[(1R)-1-aminoethyl]-2-methylaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.68
MDL number:
Iupac Name
(R)-5-(1-aminoethyl)-2-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2.ClH/c1-6-3-4-8(7(2)10)5-9(6)11;/h3-5,7H,10-11H2,1-2H3;1H/t7-;/m1./s1
InChI key
NUVVHFUXUAYMCP-OGFXRTJISA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20984566
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20984566
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)