주요 문서
ENAH961CE982
Enamine
tert-butyl 4-(1-amino-2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
308.81
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(1-amino-2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O4.ClH/c1-13(2,3)19-12(17)15-7-5-9(6-8-15)10(14)11(16)18-4;/h9-10H,5-8,14H2,1-4H3;1H
InChI key
ADKICUNGKVPZID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12467376
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12467376
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)