주요 문서
ENAH961CE89E
Enamine
2-cyclopropyl-6-fluoroaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.64
MDL number:
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-fluoroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-8-3-1-2-7(9(8)11)6-4-5-6;/h1-3,6H,4-5,11H2;1H
InChI key
QSAJIEHXZWJSOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27693688
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27693688
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)