주요 문서
ENAH961CE785
Enamine
2-(4-methylpyridin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.68
MDL number:
Iupac Name
2-(4-methylpyridin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2.ClH/c1-7-4-5-11-8(6-7)9(2,3)10;/h4-6H,10H2,1-3H3;1H
InChI key
RZQAVWJEKAUONE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701947
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701947
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)