주요 문서
ENAH961CE736
Enamine
3-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-carboxamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.16
MDL number:
Iupac Name
3-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.2ClH/c1-10(2)8(12)11-5-3-4-7(9)6-11;;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;2*1H
InChI key
KCYQWEBQNQXHLY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703033
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703033
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)