주요 문서
ENAH961CE5C0
Enamine
(1,3-dichloropropan-2-ylidene)(methoxy)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.01
MDL number:
Iupac Name
1,3-dichloroacetone O-methyloxime
Inchi Code
1S/C4H7Cl2NO/c1-8-7-4(2-5)3-6/h2,7H,3H2,1H3
InChI key
ZRTVMIGQJXCVMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7591105
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7591105
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)