주요 문서
ENAH961CE5BF
Enamine
1-iodo-2-methoxy-3-methyl-5-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.06
MDL number:
Iupac Name
1-iodo-2-methoxy-3-methyl-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8INO3/c1-5-3-6(10(11)12)4-7(9)8(5)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
YXJUUBDOTCMEMJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692074
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692074
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)