주요 문서
ENAH961CE5BD
Enamine
1,3-dimethyl-1-(oxolan-3-yl)urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
N,N'-dimethyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)carbamimidic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-7(10)9(2)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,10)
InChI key
WDHYJGNHKLIYLA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2918412
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2918412
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)