주요 문서
ENAH961CE5B8
Enamine
1,3-diethyl-3-nitrosothiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.23
MDL number:
Iupac Name
1-ethyl-1-[(ethylamino)carbothioyl]-2-oxohydrazine
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c1-3-6-5(10)8(4-2)7-9/h3-4H2,1-2H3,(H,6,10)
InChI key
OSIXUBTXNPCDQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)