주요 문서
ENAH961CE591
Enamine
N-[1-(2-chlorophenyl)ethyl]methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.72
MDL number:
Iupac Name
N-[1-(2-chlorophenyl)ethyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-7(11-14(2,12)13)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,11H,1-2H3
InChI key
HMJIOKFBRSKMHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5071343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5071343
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)