주요 문서
ENAH961CE54C
Enamine
2-methyl-4-(oxolan-3-yloxy)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.71
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-4-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8-6-9(2-3-11(8)12)14-10-4-5-13-7-10;/h2-3,6,10H,4-5,7,12H2,1H3;1H
InChI key
MKDZTLYNXGAWMN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702141
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)