주요 문서
ENAH961CE516
Enamine
3-amino-N-benzyl-N-methylpropane-1-sulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.8
MDL number:
Iupac Name
3-amino-N-benzyl-N-methylpropane-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S.ClH/c1-13(16(14,15)9-5-8-12)10-11-6-3-2-4-7-11;/h2-4,6-7H,5,8-10,12H2,1H3;1H
InChI key
ORPDLHXESUULLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735395
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735395
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)