주요 문서
ENAH961CE510
Enamine
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.66
MDL number:
Iupac Name
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11FN2O2.ClH/c10-8-3-4-9(12(13)14)7(6-8)2-1-5-11;/h3-4,6H,1-2,5,11H2;1H
InChI key
ZXJXIVNSUFXNIT-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27746513
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27746513
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)