주요 문서
ENAH961CE4F8
Enamine
2-amino-N'-hydroxyethanimidamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.02
Iupac Name
1-nitrosoethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C2H7N3O.2ClH/c3-1-2(4)5-6;;/h2H,1,3-4H2;2*1H
InChI key
QEHZSWFSEZVCRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735250
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735250
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)