주요 문서
ENAH961CE407
Enamine
7,7-difluoro-5-azaspiro[3.4]octane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.63
MDL number:
Iupac Name
7,7-difluoro-5-azaspiro[3.4]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)4-6(10-5-7)2-1-3-6;/h10H,1-5H2;1H
InChI key
BCPQVKVBNMGXDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716548
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716548
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)