주요 문서
ENAH961CE3DE
Enamine
spiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,3'-pyrrolidine] hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.71
MDL number:
Iupac Name
spiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,3'-pyrrolidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N.ClH/c1-2-9-5-8(1)6-10(9)3-4-11-7-10;/h8-9,11H,1-7H2;1H
InChI key
GUAPPPSYSRYRIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735024
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735024
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)