주요 문서
ENAH961CE3B1
Enamine
4-(2,2-difluoropropoxy)cyclohexan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
Iupac Name
4-(2,2-difluoropropoxy)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C9H14F2O2/c1-9(10,11)6-13-8-4-2-7(12)3-5-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
GVDNHTLWBUPRMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2747033
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2747033
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)