주요 문서
ENAH961CE228
Enamine
1-(trifluoromethyl)cycloheptane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.2
MDL number:
Iupac Name
1-(trifluoromethyl)cycloheptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H13F3O2/c10-9(11,12)8(7(13)14)5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2,(H,13,14)
InChI key
DDVVDMCODSRRCZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686647
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686647
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)