주요 문서
ENAH961CE1CA
Enamine
2-[2-(prop-2-enamido)phenyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.21
MDL number:
Iupac Name
[2-(acryloylamino)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-2-10(13)12-9-6-4-3-5-8(9)7-11(14)15/h2-6H,1,7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
VPYLZBYFCOSGRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5128734
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5128734
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)