주요 문서
ENAH961CE1BA
Enamine
5-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)pentanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.64
MDL number:
mp
63-64
Iupac Name
5-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)pentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.ClH/c11-7(12)3-1-2-5-10-6-4-8-9-10;/h4,6H,1-3,5H2,(H,11,12);1H
InChI key
PWPMVSKMEYAVFL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736131
Melting Point
63-64
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736131
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)