주요 문서
ENAH961CE17E
Enamine
2-[1-(prop-2-enoyl)piperidin-4-yl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.23
MDL number:
Iupac Name
(1-acryloyl-4-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-2-9(12)11-5-3-8(4-6-11)7-10(13)14/h2,8H,1,3-7H2,(H,13,14)
InChI key
IPPLKSQZLTVQJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-908237
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-908237
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)