주요 문서
ENAH961CE131
Enamine
2-{2-methoxy-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-yl}acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.26
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methoxy-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-14-11(6-9(12)13)7-10(8-11)2-4-15-5-3-10/h2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
AAGZNXNXICWXLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707690
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707690
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)