주요 문서
ENAH961CDF95
Enamine
potassium trifluoro(1-methoxypropan-2-yl)boranuide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
180.02
MDL number:
Iupac Name
potassium trifluoro(2-methoxy-1-methylethyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C4H9BF3O.K/c1-4(3-9-2)5(6,7)8;/h4H,3H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
RMCMXINAULEBAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7634457
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7634457
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)