주요 문서
ENAH961CDF20
Enamine
5-bromo-2,4-dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.06
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-13-6-4(9)3-10-7(14-2)5(6)8(11)12/h3H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
BYKLRMOKSIFWFW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143504
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143504
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)