주요 문서
ENAH961CDEC8
Enamine
4-bromo-2-ethoxy-1,3-oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.01
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1,3-oxazol-2-yl ethyl ether
Inchi Code
1S/C5H6BrNO2/c1-2-8-5-7-4(6)3-9-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
ZVRKNZSGJQTNMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)