주요 문서
ENAH961CDDEE
Enamine
ethyl 6-(aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
292.16
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-(aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3O2.2ClH/c1-2-16-11(15)9-7-14-6-8(5-12)3-4-10(14)13-9;;/h3-4,6-7H,2,5,12H2,1H3;2*1H
InChI key
KRYAKHSNZNDGKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736406
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736406
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)