주요 문서
ENAH961CDD46
Enamine
4-(4-bromophenyl)-1,3-oxazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.07
MDL number:
mp
185-186
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-1,3-oxazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI key
ZHTSSIRJJMSYHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3054624
Melting Point
185-186
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3054624
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)