주요 문서
ENAH961CDD1A
Enamine
1-cyclopropyl-3-fluoro-5-iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.07
MDL number:
Iupac Name
1-cyclopropyl-3-fluoro-5-iodobenzene
Inchi Code
1S/C9H8FI/c10-8-3-7(6-1-2-6)4-9(11)5-8/h3-6H,1-2H2
InChI key
LLNPNIXRCAXKPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694716
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694716
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)