주요 문서
ENAH961CDC8D
Enamine
tert-butyl N-(4,4-difluoro-3-methylpyrrolidin-3-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.26
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (4,4-difluoro-3-methylpyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18F2N2O2/c1-8(2,3)16-7(15)14-9(4)5-13-6-10(9,11)12/h13H,5-6H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI key
ZTBAJQBNNSKJHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148196
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148196
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)