주요 문서
ENAH961CDB87
Enamine
2-chloro-4-methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.68
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c1-7-5-10(11)13-6-8(7)9-3-2-4-12-9/h5-6,9,12H,2-4H2,1H3
InChI key
SKKVDYIZHRKDFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8084541
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8084541
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)