주요 문서
ENAH961CDB79
Enamine
methyl 2-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.52
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-3-7(10)6(4-8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
AYHCWHCWQSWWRE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5054917
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5054917
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)