주요 문서
ENAH961CD925
Enamine
1-bromo-3-(2-methanesulfonylethyl)cyclobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.15
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3-(2-(methylsulfonyl)ethyl)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO2S/c1-11(9,10)3-2-6-4-7(8)5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
GESQMLCQVBHNCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695500
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695500
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)