주요 문서
ENAH961CD8D9
Enamine
N-cyclopropylprop-2-ene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.22
MDL number:
Iupac Name
N-cyclopropylprop-2-ene-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-2-5-10(8,9)7-6-3-4-6/h2,6-7H,1,3-5H2
InChI key
XCVYYRUKGXHOLA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2483131
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2483131
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)