주요 문서
ENAH961CD82F
Enamine
3-bromo-2,4-dichloro-6-iodoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
366.81
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloro-6-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H3BrCl2IN/c7-4-2(8)1-3(10)6(11)5(4)9/h1H,11H2
InChI key
CXKDZDOLTBWLHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721240
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721240
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)