주요 문서
ENAH961CD7F0
Enamine
3-tert-butyl-5-(chloromethyl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.68
MDL number:
Iupac Name
3-(tert-butyl)-5-(chloromethyl)-5-methyl-2,5-dihydroisoxazole
Inchi Code
1S/C9H16ClNO/c1-8(2,3)7-5-9(4,6-10)12-11-7/h5,11H,6H2,1-4H3
InChI key
VYYZASQQDNJUSI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716580
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716580
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)