주요 문서
ENAH961CD724
Enamine
8-fluoro-2H-chromene-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.16
MDL number:
Iupac Name
8-fluoro-2H-chromene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7FO2/c11-9-3-1-2-8-4-7(5-12)6-13-10(8)9/h1-5H,6H2
InChI key
IHVPVDSUCPLRIZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288397
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288397
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)