주요 문서
ENAH961CD66E
Enamine
tert-butyl N-[2-hydroxy-2-(naphthalen-2-yl)ethyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.36
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-hydroxy-2-(2-naphthyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-11-15(19)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15,19H,11H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI key
WCGMORNUMWJZGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201451
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201451
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)