주요 문서
ENAH961CD64C
Enamine
2-methoxy-4,4-dimethylpentan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.23
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-4,4-dimethylpentan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H18O2/c1-8(2,3)5-7(6-9)10-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI key
RCGQHCMTOOPEDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987752
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987752
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)