주요 문서
ENAH961CD643
Enamine
3-methylhexa-2,5-dien-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
Iupac Name
(E)-3-methylhexa-2,5-dien-1-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-3-4-7(2)5-6-8/h3,5,8H,1,4,6H2,2H3/b7-5+
InChI key
NMSPFMZHXLPNEI-FNORWQNLSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7136884
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7136884
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)