주요 문서
ENAH961CD605
Enamine
{6,9-dioxa-2-azaspiro[4.5]decan-7-yl}methanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.67
MDL number:
Iupac Name
(6,9-dioxa-2-azaspiro[4.5]decan-7-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c10-3-7-4-11-6-8(12-7)1-2-9-5-8;/h7,9-10H,1-6H2;1H
InChI key
SJEBPEQCNCFXJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692204
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692204
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)