주요 문서
ENAH961CD5D9
Enamine
2-(4-methanesulfonylpiperazin-1-yl)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.31
MDL number:
Iupac Name
2-[4-(methylsulfonyl)-1-piperazinyl]propanamide
Inchi Code
1S/C8H17N3O3S/c1-7(8(9)12)10-3-5-11(6-4-10)15(2,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,12)
InChI key
ODISRTSVONCVCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4242033
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4242033
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)