주요 문서
ENAH961CD582
Enamine
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(8)5(3-11-4)7(9)10-2/h3,8H,1-2H3
InChI key
YKQQNJOTUACILC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)