주요 문서
ENAH961CD515
Enamine
3-amino-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.65
MDL number:
Iupac Name
3-aminochroman-7-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO2.ClH/c10-7-3-6-1-2-8(11)4-9(6)12-5-7;/h1-2,4,7,11H,3,5,10H2;1H
InChI key
KOGYIXCYXBXAAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23566285
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23566285
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)