주요 문서
ENAH961CD50A
Enamine
4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
Iupac Name
4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h5-6,13H,1-4H2
InChI key
MUIKASWEAWENED-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8234530
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8234530
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)